Learn More
4'-cloropropiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chloropropiophenone |
| CAS | 6285-05-8 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4'-Chloro-propiophenone, 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4-Chloropropiophenone, Ethyl p-chlorophenyl ketone, NSC 5600, p-Chloropropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0342 |