Learn More
4'-Cloropropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464733 100 g 100 g
11454733 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11633.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6285-05-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6285-05-8
Número MDL MFCD00000626
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloropropiophenone
Punto de fusión 33°C to 36°C
Punto de ebullición 125°C to 126°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C9H9ClO
Cantidad 100 g
Beilstein 1100638
Sinónimo 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
Información de solubilidad Insoluble in water
Clave InChI ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%