Learn More
4-clorofenilurea, TRC
Código de producto. 30356359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356359 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30356359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38020510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Fórmula molecular C7 H7 Cl N2 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)urea
Peso molecular (g/mol) 170.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247