Learn More
4-Clorofenilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496097 25 g 25 g
11486097 5 g 5 g
11406107 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25090.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 140-38-5 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-38-5
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00014788
Clave InChI RECCURWJDVZHIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl urea, 4-chlorophenyl urea, urea, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl urea, p-cpu, urea, p-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl urea, p-chlorophenylurea, urea, 1-p-chlorophenyl, n-4-chlorophenyl urea
PubChem CID 8796
Nombre IUPAC (4-clorofenil)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylurea
Punto de fusión 204°C to 205°C
Cantidad 25 g
Beilstein 908492
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%