Learn More
4-Clorofenilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486097 5 g 5 g
11496097 25 g 25 g
11406107 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25090.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 140-38-5 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-38-5
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00014788
Clave InChI RECCURWJDVZHIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl urea, 4-chlorophenyl urea, urea, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl urea, p-cpu, urea, p-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl urea, p-chlorophenylurea, urea, 1-p-chlorophenyl, n-4-chlorophenyl urea
PubChem CID 8796
Nombre IUPAC (4-clorofenil)urea
SMILES NC(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylurea
Punto de fusión 204°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 908492
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.