Learn More
Ácido (4-clorofeniltio)acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392586 10 g 10 g
11302596 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08583.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3405-88-7 | C8H7ClO2S | 202.652 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3405-88-7
Fórmula molecular C8H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 202.652
Número MDL MFCD00021762
Clave InChI YPKLXLYGMAWXDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylthio acetic acid, 2-4-chlorophenyl thio acetic acid, 4-chlorophenyl thio acetic acid, p-chlorophenylmercaptoacetic acid, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-p-chlorophenylthio acetic acid, p-chlorophenylthioacetic acid, 4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl thio, acetic acid, 4-chlorophenyl thio
PubChem CID 55471
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-clorofenil)sulfanilacético
SMILES C1=CC(=CC=C1SCC(=O)O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenylthio)acetic acid
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1871569
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.66
Porcentaje de pureza 98%