Learn More
Clorhidrato de 4-clorofenilhidrazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471868 5 g 5 g
11481868 25 g 25 g
11491868 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14518.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1073-70-7 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-clorofenilhidracina se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-70-7
Fórmula molecular C6H8Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 179.044
Número MDL MFCD00012943
Clave InChI YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
Nombre IUPAC (4-clorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼216°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3596254
Información de solubilidad Soluble in hot water,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 97%