Learn More
4-Clorhidrato de clorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10425872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10425872 5 g 5 g
10301301 25 g 25 g
13408558 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10425872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 404950050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1073-70-7 | C6H7ClN2·HCl | 179.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-70-7
Fórmula molecular C6H7ClN2·HCl
Peso molecular (g/mol) 179.05
Número MDL MFCD00012943
Clave InChI YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
Nombre IUPAC (4-clorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C
Color Rosa a blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NHNH2C6H4Cl·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 15,I,106
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.