Learn More
4-Clorofenilciamida, TRC
Código de producto. 30356092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30356092 50 mg
1 options
Código de producto. 30356092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37950050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylcyanamide
CAS 13463-94-0
Fórmula molecular C7 H5 Cl N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-3-7(4-2-6)10-5-9/h1-4,10H
SMILES Clc1ccc(NC#N)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)cianamida
Peso molecular (g/mol) 152.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0141