Learn More
Ácido 4-clorofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10683362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10683362 1 g Frasco de vidrio 1 g
10183251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636194 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-18-1
Fórmula molecular C6H6BClO2
Peso molecular (g/mol) 156.37
Número MDL MFCD00039137
Clave InChI CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
Nombre IUPAC ácido 4( -clorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylboronic acid
Punto de fusión 259.0°C to 262.0°C
% mín. CAS 96.0
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula lineal ClC6H4B(OH)2
Información de solubilidad Solubility in water:+/- 2.5% in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza 97%