Learn More
4-Clorofenilamina-13C6, TRC
Código de producto. 30365074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365074 10 mg 10 miligramos
30356467 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37750210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89059-39-2
Fórmula molecular 13C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 133.53
Sinónimo 4-Chloroaniline 13C6, Benzenamine-13C6, 4-chloro-, p-Aminochlorobenzene-13C6, p-Chloroaniline-13C6, 4-Chloro-1-aminobenzene-13C6, 4-Chloroaniline-13C6, 4-Chlorobenzenamine-13C6, 4-Amino-1-chlorobenzene-13C6, 4-Aminochlorobenzene-13C6, 1-Amino-4-chlorobenzene-13C6, NSC 36941-13C6
Nombre IUPAC 4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-amina
SMILES N[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylamine-13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.039