Learn More
Bromuro de 4-clorofenilacilo, TRC
Código de producto. 30356471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30356471 5 g
1 options
Código de producto. 30356471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3772505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacylbromide
CAS 536-38-9
Fórmula molecular C8 H6 Br Cl O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 233.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9291