Learn More
Bromuro de 4-clorofenilacilo, TRC
Código de producto. 30363922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363922 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30363922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37725010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacylbromide
CAS 536-38-9
Fórmula molecular C8 H6 Br Cl O
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-clorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 233.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9291