Learn More
4-clorofenilacetileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenylacetylene |
| CAS | 873-73-4 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C#C |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-etinilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.008 |