Learn More
4-Clorofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477937 5 g 5 g
15467937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51058.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.578 g/mol
4-Chlorophenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorofenilacetileno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano, DMF, DMSO, etanol, acetato de etilo, hexano, metanol, THF y tolueno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-73-4
Fórmula molecular C8H5Cl
Peso molecular (g/mol) 136.578
Número MDL MFCD00191917
Clave InChI LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
Nombre IUPAC 1-cloro-4-etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetylene
Punto de fusión 43°C to 47°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Punto de ebullición 179°C
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,DMF,DMSO,ethanol,ethyl acetate,hexane,methanol,THF and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%