Learn More
4-Clorofenilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Chlorophenylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-clorofenilacetileno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en acetona, cloroformo, diclorometano, DMF, DMSO, etanol, acetato de etilo, hexano, metanol, THF y tolueno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenylacetylene |
| Punto de fusión | 43°C to 47°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN1325 |
| Punto de ebullición | 179°C |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,dichloromethane,DMF,DMSO,ethanol,ethyl acetate,hexane,methanol,THF and toluene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.58 |
| Porcentaje de pureza | 98% |