Learn More
Cloruro de 4-clorofenilacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454194 10 g 10 g
11464194 50 g 50 g
11474194 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12530.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25026-34-0
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00037111
Clave InChI UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(4-clorofenil)acetilo
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Densidad 1.292
Cantidad 10 g
Índice de refracción 1.551
Número UN UN3265
Beilstein 637775
Punto de ebullición 112°C to 114°C (11 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%