Learn More
Cloruro de 4-clorofenilacetilo, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530981 5 g Frasco de vidrio 5 g
10540981 25 g Frasco de vidrio 25 g
10519050 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123450050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25026-34-0
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00037111
Clave InChI UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
Nombre IUPAC Cloruro de 2-(4-clorofenil)acetilo
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 95.0
Color Marrón a Amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2920g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5495 to 1.5565
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Gravedad específica 1.292
Fórmula lineal ClC6H4CH2COCl
Punto de ebullición 85.0°C (1.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 96%