Learn More
4-Clorofenilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488156 100 g 100 g
11498156 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15295.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-53-4
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.593
Número MDL MFCD00001918
Clave InChI IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetonitrile
Punto de fusión 28°C to 31°C
Densidad 1.19
Punto de ebullición 141°C to 143°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.543
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 971171
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza ≥98%