Learn More
4-Clorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351534 25 g Frasco de vidrio 25 g
10324642 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351534 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5586-88-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5586-88-9
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00045214
Clave InChI WEJRYKSUUFKMBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetone, 1-4-chlorophenyl acetone, 1-4-chlorophenyl propan-2-one, 1-p-chlorophenyl acetone, 1-4-chloro-phenyl-propan-2-one, p-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-4-chlorophenyl, p-chlorophenylacetone, 4-chlorophenyl acetone
PubChem CID 79699
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chlorophenylacetone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.151g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 691
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido