Learn More
Ácido 4-clorofenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl acetic acid |
| CAS | 1878-66-6 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic acid, (p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzeneacetic acid, (4-Chlorophenyl)acetic acid, (p-Chlorophenyl)acetic acid, 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, 2-(p-Chlorophenyl)acetic acid, NSC 14285, PCPA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 170.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0135 |