Learn More
Ácido 4-clorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437187 250 g 250 g
11427187 50 g 50 g
11417187 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14974.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-66-6
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00004344
Clave InChI CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)ácido acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 103°C to 107°C
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Beilstein 1072816
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%