Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenylacetic acid |
| Punto de fusión | 103°C to 107°C |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| Color | Blanco a crema |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |