Learn More
Ácido 4-clorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10038851 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10038851 5 g Frasco de vidrio 5 g
10655982 100 g Frasco de plástico 100 g
10387860 500 g Frasco de plástico 500 g
10046043 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10038851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-66-6
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Número MDL MFCD00004344
Clave InChI CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)ácido acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylacetic acid
Punto de fusión 103°C to 107°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Blanco a crema
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula lineal ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09,448
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,solubility 5% in chcl3: clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%