Learn More
(4-clorofenil)urea, Mikromol™
Descripción
(4-clorofenil)urea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| CAS | 140-38-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| SMILES | NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)urea |
| Mostrar más |