Learn More
(4-clorofenil)urea, Mikromol™
Código de producto. 17901986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901986 25 mg 25 miligramos
17963996 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17901986 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0162.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4-clorofenil)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Chlorophenyl)urea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H7 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC (4-clorofenil)urea
Peso molecular (g/mol) 170.6
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0247 g/mol