Learn More
Fosforodihidrocloruro de 4-clorofenilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462907 100 g 100 g
11442907 5 g 5 g
11452907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15507.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
el 4-clorofenilo fosforodihidrocloruro se utiliza como agente de fosforilación. Reactante para la preparación de agentes antimicrobianos, agentes antioxidantes, agentes antitumorales y profármacos nucleótidos antivirales.
Solubilidad
reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes, los alcoholes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 772-79-2
Fórmula molecular C6H4Cl3O2P
Peso molecular (g/mol) 245.42
Número MDL MFCD00009705
Clave InChI CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
Nombre IUPAC 1-cloro-4-diclorofosforiloxibenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densidad 1.508
Punto de ebullición 113°C to 115°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5398
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 910754
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.43
Porcentaje de pureza ≥98%