Learn More
Éter de 4-clorofenilfenil-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorodiphenyl ether 2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 93951-85-0 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H4 Cl O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-d5, (4-chlorophenoxy)- (9 CI), 1-Chloro-4-üentadeuteriophenoxybenzene, 4-Chlorodiphenyl ether (2',3',4',5',6'-D5), 4-Chlorophenyl perdeuteriophenyl ether, CDE-(2',3',4',5',6'-D5) 3;PCDE 3 (2',3',4',5',6'-D5), p-Chlorophenyl perdeuteriophenyl ether, p-Pentadeuteriophenoxychlorobenzene, 4-Chlorophenyl phenyl ether phenyl-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2ccc(Cl)cc2)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenoxi)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 209.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0656 g/mol |
| Mostrar más |