Learn More
(4-clorofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10275334 10 g 10 g
10596405 25 g 25 g
10062174 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01197EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 873-76-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00004652
Clave InChI PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
Nombre IUPAC (4-clorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 97%