Learn More
Cloruro de (4-clorofenil)metanosulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317732
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10317732 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10317732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00927DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 6966-45-6
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Número MDL MFCD01631927
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
Clave InChI DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
Nombre IUPAC cloruro de (4-clorofenil)metanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 225.083
PubChem CID 227304
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 90%