Learn More
4-clorofenil isotiocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420603 5 g 5 g
11430603 25 g 25 g
11440603 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12693.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2131-55-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2131-55-7
Fórmula molecular C7H4ClNS
Peso molecular (g/mol) 169.626
Número MDL MFCD00004810
Clave InChI MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16480
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 43°C to 46°C
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Número UN UN2923
Beilstein 471610
Sinónimo 4-chlorophenyl isothiocyanate, p-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato, 4-chlorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlor-phenyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid 4-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, 4-chlorophenyl ester, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato
Punto de ebullición 135°C to 136°C (24 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.64
Porcentaje de pureza 98%