Learn More
Isocianato de 4-clorofenilo, TRC
Código de producto. 30350124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350124 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30350124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC377595100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocyanatobenceno
Peso molecular (g/mol) 153.57