Learn More
Isocianato de 4-clorofenilo, TRC
Código de producto. 30366359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366359 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3775955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocyanatobenceno
Peso molecular (g/mol) 153.57