Learn More
Isocianato de 4-clorofenilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl Isocyanate |
| CAS | 104-12-1 |
| Fórmula molecular | C7H4ClNO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-isocyanatobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 153.57 |