Learn More
4-Clorofenilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10341144 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341144 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10215740 25 g Frasco de vidrio 25 g
10154370 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10341144 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166565000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-12-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD00002024
Clave InChI ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocyanatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
% mín. CAS 97.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2600g/mL
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Índice de refracción 1.5618
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.26
Fórmula lineal ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 98%