Learn More
4-Clorofenilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215740 25 g Frasco de vidrio 25 g
10154370 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10341144 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-12-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD00002024
Clave InChI ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocyanatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
% mín. CAS 97.5
Color Blanco a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2600g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Índice de refracción 1.5618
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.26
Fórmula lineal ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Punto de ebullición 203.0°C to 204.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenyl isocyanate