Learn More
4-Clorofenilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-clorofenilisocianato se utiliza en la preparación de isotiocianatos. Los isotiocianatosde arilo se someten a reacciones de cicloadición [2+2] con dihidrofurano para producir betalactámicos bicíclicos de alto rendimiento.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl isocyanate |
| Punto de fusión | 29°C to 31°C |
| Densidad | 1.2 |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.5618 |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 386235 |
| Punto de ebullición | 203°C to 204°C |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Mostrar más |