Learn More
4-Clorofenilisocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489130 5 g 5 g
11499130 25 g 25 g
11409140 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14966.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
4-Chlorophenyl isocyanate is used in the preparation of isothiocyanates. Aryl isocyanates undergo [2+2] cycloaddition reactions with dihydrofuran to give bicyclic β-lactams in high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-clorofenilisocianato se utiliza en la preparación de isotiocianatos. Los isotiocianatosde arilo se someten a reacciones de cicloadición [2+2] con dihidrofurano para producir betalactámicos bicíclicos de alto rendimiento.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-12-1
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.565
Número MDL MFCD00002024
Clave InChI ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
Nombre IUPAC 1-cloro-4-isocyanatobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl isocyanate
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 1.2
Cantidad 5 g
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5618
Número UN UN2811
Beilstein 386235
Punto de ebullición 203°C to 204°C
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 98%