Learn More
(4-clorofenil)difenilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)diphenylmethanol |
| CAS | 6922-89-0 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-alpha,alpha-diphenyl-benzenemethanol, (p-Chlorophenyl)diphenyl-methanol, 4-Chloro-alpha,alpha-diphenylbenzenemethanol, 4-Chlorophenyl)diphenylcarbinol, NSC 20739 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)cc(n1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-hidroxipiridina-2,6-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.017 |