Learn More
Diclorofosfato de 4-clorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 772-79-2 |
| Fórmula molecular | C6H4Cl3O2P |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-diclorofosforiloxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 245.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.9014 |