Learn More
Diclorofosfato de 4-clorofenilo, TRC
Código de producto. 30368285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368285 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30368285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4242855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate
CAS 772-79-2
Fórmula molecular C6H4Cl3O2P
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-diclorofosforiloxibenceno
Peso molecular (g/mol) 245.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.9014