Learn More
4-Chlorophenyl dichlorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10327661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10327661 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10327661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216100050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Nombre de nota 98+%
CAS 772-79-2
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.5080g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 116.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H4Cl3O2P
Fórmula lineal Cl2P(O)OC6H4Cl
Índice de refracción 1.5380 to 1.5400
Número MDL MFCD00009705
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.508
Sinónimo 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
Clave InChI CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-diclorofosforiloxibenceno
Peso molecular (g/mol) 245.43
PubChem CID 69879
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.43
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.