Learn More
4-Clorofenil ciclopropil cetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439797 250 g 250 g
11419797 10 g 10 g
11429797 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22766.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6640-25-1
Fórmula molecular C10H9ClO
Peso molecular (g/mol) 180.631
Número MDL MFCD00001295
Clave InChI OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
PubChem CID 81148
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-ciclopropilmetanona
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 135°C to 137°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5718
Cantidad 250 g
Beilstein 2044845
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.63
Porcentaje de pureza 98%