Learn More
Benzoato de 4-clorofenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl Benzoate |
| CAS | 2005-08-5 |
| Fórmula molecular | C13H9ClO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic Acid, 4-Chlorophenyl Ester, Benzoic Acid, p-Chlorophenyl Ester, NSC 406605, p-Chlorophenol Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-6-8-12(9-7-11)16-13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMILES | ClC1=CC=C(OC(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de 4-clorofenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.03 |