Learn More
(4-clorofenil)acetonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30050739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050739 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050739 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0991.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4-clorofenil)acetonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)acetonitrile
CAS 140-53-4
Nombres de analitos o componentes (4-Chlorophenyl)acetonitrile
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H6 Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Pyrimethamine Impurity C, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Sibutramine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(CC#N)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 151.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0189 g/mol