Learn More
Éster metílico del ácido (4-clorofenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52449-43-1 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0291 |