Learn More
Éster metílico del ácido (4-clorofenil)acético, TRC
Código de producto. 30362432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362432 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30362432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378525100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester
CAS 52449-43-1
Fórmula molecular C9H9ClO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 184.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0291