Learn More
(+/-)-4-clorofenil-5-[(3,4-isopropilidina)-2-metilpiridina]metanol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-)-4-Chlorophenyl-5-[(3,4-isopropylidine)-2-methylpyridine]methanol-d4 |
| CAS | 1216968-24-9 |
| Fórmula molecular | C17H14D4ClNO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (+/-)-alpha-(4-Chlorophenyl)-2,2,8-trimethyl-4H-1,3-dioxino[4,5-c]pyridine-5-methanol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClNO3/c1-10-16-14(9-21-17(2,3)22-16)13(8-19-10)15(20)11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,15,20H,9H2,1-3H3/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(O)c2cnc(C)c3OC(C)(C)OCc23)c([2H])c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | (4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-(2,2,8-trimetil-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]piridin-5-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 323.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1226 |