Learn More
Clorhidrato de (4-clorofenil)-4-piperidinilmetanona, TRC
Código de producto. 30366564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366564 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3795851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Fórmula molecular C12 H14 Cl N O . Cl H
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
Nombre IUPAC (4-clorofenil)-piperidin-4-ilmetanona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 260.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0531