Learn More
(4-clorofenil)(4-hidroxifenil)metanona, Mikromol™
Descripción
(4-clorofenil)(4-hidroxifenil)metanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 42019-78-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fenofibrate Imp. A (EP), Fenofibrate USP Related Compound A, Fenofibrate USP RC A, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Related Compound A, Fenofibrate Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Mostrar más |